2-Brom-5-iodpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L20016.03 L20016.06
L20016.03EA 29.2 EUR
L20016.03 L20016.06
2-Brom-5-iodpyridin ≥97%
2-Brom-5-iodpyridin
Purity: 97% CAS No.: 73290-22-9 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Melting Point: 123-124° Beilstein Reference: 109100
Formel: C₅H₃BrIN
Molekulargewicht: 283.89 g/mol
Schmelzpunkt: 123…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095201
CAS-Nummer: 73290-22-9