5-Brom-2-fluorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19537.06 L19537.14
L19537.06EA 99.1 EUR
L19537.06 L19537.14
5-Brom-2-fluorpyridin ≥98%
5-Brom-2-fluorpyridin
Purity: 98% CAS No.: 766-11-0 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5294 Odour: Characteristic Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 1363171 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01863742
Formel: C₅H₃BrFN
Siedepunkt: 162…164 °C
Dichte: 1.72
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863742
CAS-Nummer: 766-11-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III