5-Brom-2-fluorpyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
378460050 378460250
ACRO378460050EA 39.1 EUR
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Brom-2-fluorpyridin 99%
5-Brom-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₃BrFN
Molekulargewicht: 175.99 g/mol
Siedepunkt: 63 °C (15 mmHg)
Flammpunkt: 73 °C
MDL Number: MFCD01863742
CAS-Nummer: 766-11-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %