6-Bromnicotinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
H27926.14
H27926.06
H27926.14EA
388
EUR
H27926.14
H27926.06
6-Bromnicotinsäure ≥97%
6-Bromnicotinsäure
Purity: 97%
CAS No.: 6311-35-9
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 179-188°
MDL No.: MFCD01927100
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Schmelzpunkt: 179…188 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01927100 CAS-Nummer: 6311-35-9 |