2-Brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B80100-100G
B80100-25G
B80100-500G
SIALB80100-100GEA
95.9
EUR
SIALB80100-100G
SIALB80100-25G
SIALB80100-500G
2-Brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromopyridine
Formel:
C₅H₄BrN Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –40,1 °C Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006219 CAS-Nummer: 109-04-6 EINECS: 203-641-6 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,II |