3,6-Dichlorpyridazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14795.14 A14795.22 A14795.A1 A14795.A7
A14795.14EA 43.2 EUR
A14795.14 A14795.22 A14795.A1 A14795.A7
3,6-Dichlorpyridazin ≥98%
3,6-Dichloropyridazine
Purity: 98% CAS No.: 141-30-0 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 111151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006466
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Siedepunkt: 89…91 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006466
CAS-Nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III