1-Aminopyren 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
104530010
104530050
ACRO104530010EA
78.1
EUR
ACRO104530010
ACRO104530050
1-Aminopyren 97%
1-Aminopyren
Formel:
C₁₆H₁₁N Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004140 CAS-Nummer: 1606-67-3 EINECS: 216-521-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Average molecular weight | 70000 (Mn) |
Acetyl content | 12 to 15 % |
Hydroxyl content | 1.8 % Typical |
Butyryl content | 35 to 39 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.03 % |