2,6-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
W327301-250G-K W327301-50G-K W327301-1KG-K
SIALW327301-250G-KEA 647 EUR
SIALW327301-250G-K SIALW327301-50G-K SIALW327301-1KG-K
2,6-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Dichte: 0.9647 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006148
CAS-Nummer: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III