2-Methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W330906-100G-K
W330906-1KG-K
W330906-5KG-K
SIALW330906-100G-KEA
101
EUR
SIALW330906-100G-K
SIALW330906-1KG-K
SIALW330906-5KG-K
2-Methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrazine
Formel:
C₅H₆N₂ Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006142 CAS-Nummer: 109-08-0 EINECS: 203-645-8 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |