2-Methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M75608-100G M75608-25G
SIALM75608-100GEA 49.4 EUR
SIALM75608-100G SIALM75608-25G
2-Methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrazine
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006142
CAS-Nummer: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III