6-Benzylaminopurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
B3408-100MG
B3408-1G
B3408-25G
B3408-500MG
SIALB3408-100MGEA
12.7
EUR
SIALB3408-100MG
SIALB3408-1G
SIALB3408-25G
SIALB3408-500MG
6-Benzylaminopurin, Sigma-Aldrich®
6-Benzylaminopurin
Formel:
C₁₂H₁₁N₅ Schmelzpunkt: 230…234 °C |
MDL Number:
MFCD00005572 CAS-Nummer: 1214-39-7 EINECS: 214-927-5 |