6-Benzylaminopurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
13151-1G-F 13151-25G-F 13151-5G-F
SIAL13151-1G-FEA 31.9 EUR
SIAL13151-1G-F SIAL13151-25G-F SIAL13151-5G-F
6-Benzylaminopurin, Sigma-Aldrich®
6-Benzylaminopurin
Formel: C₁₂H₁₁N₅
Schmelzpunkt: 230…234 °C
MDL Number: MFCD00005572
CAS-Nummer: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5