β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)), Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
1.24542.0001EA 69 EUR
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)), Millipore®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Molekulargewicht: 663.43 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370