Koffein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0750-100G
C0750-1KG
C0750-5G
SIALC0750-100GEA
62
EUR
SIALC0750-100G
SIALC0750-1KG
SIALC0750-5G
Koffein, Sigma-Aldrich®
Koffein
Formel:
C₈H₁₀N₄O₂ Molekulargewicht: 194.19 g/mol Schmelzpunkt: 235…239 °C Dichte: 1.23 g/cm³ (19 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005758 CAS-Nummer: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 Merck Index: 13,01636 |