Koffein
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
N815.1
N815.2
N815.3
ROTHN815.1EA
15.4
EUR
ROTHN815.1
ROTHN815.2
ROTHN815.3
Koffein
Koffein
Formel:
C₈H₁₀N₄O₂ Molekulargewicht: 194.19 g/mol Schmelzpunkt: 235…239 °C Dichte: 1.23 g/cm³ (19 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005758 CAS-Nummer: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 Merck Index: 13,01636 |