3-Isobutyl-1-methylxanthin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: 2,6-Dihydroxy-3-isobutyl-1-methylpurine, IBMX, 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
410957-1 410957-250
410957-1EA 280 EUR
410957-1 410957-250
3-Isobutyl-1-methylxanthin, Millipore®
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
Molekulargewicht: 222.25 g/mol
Schmelzpunkt: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS-Nummer: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3