Xanthin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
X4002-1G X4002-25G X4002-5G
SIALX4002-1GEA 78 EUR
SIALX4002-1G SIALX4002-25G SIALX4002-5G
Xanthin, Sigma-Aldrich®
Xanthin
Formel: C₅H₄N₄O₂
MDL Number: MFCD00078453
CAS-Nummer: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 12,10193