Adenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A8626-1G A8626-100G A8626-25G A8626-5G A8626-1KG
SIALA8626-1GEA 70.8 EUR
SIALA8626-1G SIALA8626-100G SIALA8626-25G SIALA8626-5G SIALA8626-1KG
Adenin, Sigma-Aldrich®
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molekulargewicht: 135.13 g/mol
Dichte: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152