Adenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A2786-25G A2786-100G A2786-5G
SIALA2786-25GEA 126 EUR
SIALA2786-25G SIALA2786-100G SIALA2786-5G
Adenin, Sigma-Aldrich®
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Dichte: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152