Adenin
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
3025.1
3025.2
ROTH3025.1EA
0
EUR
ROTH3025.1
ROTH3025.2
Adenin
Adenin
Formel:
C₅H₅N₅ Molekulargewicht: 135.13 g/mol Dichte: 0.99741 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041790 CAS-Nummer: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00152 |