18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
186651-25G 186651-5G
SIAL186651-25GEA 242 EUR
SIAL186651-25G SIAL186651-5G
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan), Sigma-Aldrich®
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630