Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8751-10G E8751-1G E8751-25G E8751-5G
SIALE8751-10GEA 528 EUR
SIALE8751-10G SIALE8751-1G SIALE8751-25G SIALE8751-5G
Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Siedepunkt: 72 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751