Perylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
394475-1G
394475-5G
SIAL394475-1GEA
118
EUR
SIAL394475-1G
SIAL394475-5G
Perylen, Sigma-Aldrich®
Perylene
Formel:
C₂₀H₁₂ Molekulargewicht: 252.32 g/mol Siedepunkt: 443 Schmelzpunkt: 273…278 °C Dichte: 1.362 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004142 CAS-Nummer: 198-55-0 EINECS: 205-900-9 Merck Index: 12,07325 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...