Natrium-L(+)-ascorbat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
A7631-25G
A7631-500G
A7631-100G
A7631-1KG
SIALA7631-25GEA
61.3
EUR
SIALA7631-25G
SIALA7631-500G
SIALA7631-100G
SIALA7631-1KG
Natrium-L(+)-ascorbat, Sigma-Aldrich®
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel:
C₆H₇NaO₆ Schmelzpunkt: 219 °C Dichte: 1.799 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082340 CAS-Nummer: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 |