L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33034-100G 33034-1KG 33034-250G 33034-6X100G 33034-6X1KG
SIAL33034-100GEA 82.5 EUR
SIAL33034-100G SIAL33034-1KG SIAL33034-250G SIAL33034-6X100G SIAL33034-6X1KG
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH-Nummer: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM