Span® 85, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Arlacel 85, Sorbitan trioleate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S7135-1L S7135-250ML
SIALS7135-1LEA 241 EUR
SIALS7135-1L SIALS7135-250ML
Span® 85, Sigma-Aldrich®
Span® 85
Formel: C₆₀H₁₀₈O₈
Molekulargewicht: 957.51 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133820
CAS-Nummer: 26266-58-0
EINECS: 247-569-3