Sorbitanmonostearat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L11435.30 L11435.0B
L11435.30EA 31.7 EUR
L11435.30 L11435.0B
Sorbitanmonostearat
Sorbitanmonostearat
CAS No.: 1338-41-6 Molecular Formula: C24H46O6 Formula Weight: 430.63 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 53-57° Merck Reference: 14,8724 MDL No.: MFCD00005366
Formel: C₂₄H₄₆O₆
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1,00
Flammpunkt: >149 °C (300 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005366
CAS-Nummer: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 14,8724