γ-Butyrolacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL

M-Clarity™ quality level = MQ200

B103608-20KG B103608-25G B103608-500G B103608-2.5KG
SIALB103608-20KGEA 670 EUR
SIALB103608-20KG SIALB103608-25G SIALB103608-500G SIALB103608-2.5KG
γ-Butyrolacton, Sigma-Aldrich®
γ-Butyrolacton
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005386
CAS-Nummer: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR