γ-Butyrolacton 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
108130010 108130025 108130100
ACRO108130010EA 71.2 EUR
ACRO108130010 ACRO108130025 ACRO108130100
γ-Butyrolacton 99+%
γ-Butyrolacton
Formel: C₄H₆O₂
Molekulargewicht: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 204
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005386
CAS-Nummer: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4355 to 1.4375 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
Additional info remark: this product may darken with age and heat
GC ≥99.0 %
Color scale ≤40 APHA
Free acid ≤0.1 % (as hydroxybutyric acid)
Titration with NaOH ≥98.5 %