Pentadecan-15-olid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Cyclopentadecanolide, Oxacyclohexadecan-2-one, Pentadecanolide, ω-Pentadecalactone, omega-Pentadecalactone, Oxa-2-cyclohexadecanone
A11341.14 A11341.22
A11341.14EA 40.6 EUR
A11341.14 A11341.22
Pentadecan-15-olid ≥98%
Pentadecan-15-olid
Purity: 98% CAS No.: 106-02-5 Molecular Formula: C15H28O2 Formula Weight: 240.39 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 137°/2mm Beilstein Reference: 143710 Merck Reference: 14,3910 MDL No.: MFCD00039667
Formel: C₁₅H₂₈O₂
Siedepunkt: 137 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Dichte: 0.918
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039667
CAS-Nummer: 106-02-5
EINECS: 203-354-6
Merck Index: 14,3910