Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
213101000
213105000
213100025
ACRO213101000EA
76.9
EUR
ACRO213101000
ACRO213105000
ACRO213100025
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 99+%, reinst
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
CoSO₄·7H₂O Molekulargewicht: 281.1 g/mol Schmelzpunkt: 98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149658 CAS-Nummer: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02510 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown Adhering crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤500 ppm |