Eisen(II)sulfid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ferrous sulphide
315870100 315870500
ACRO315870100EA 82.2 EUR
ACRO315870100 ACRO315870500
Eisen(II)sulfid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -100 mesh
Eisen(II)sulfid
Formel: FeS
Schmelzpunkt: 1195 °C
Dichte: 4.84 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011013
CAS-Nummer: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
ADR: 9,III
Merck Index: 12,04106
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %