Cobalt(II)hydroxid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
B22045.18
B22045.30
B22045.18EA
34.9
EUR
B22045.18
B22045.30
Cobalt(II)hydroxid ≥97%
Cobalt(II)hydroxid
Purity: 97%
CAS No.: 21041-93-0
Molecular Formula: H2CoO2
Formula Weight: 92.95
Odour: Odourless
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00016015
Formel:
H₂CoO₂ Schmelzpunkt: 250 °C (dec.) Dichte: 3.597 g/cm³ (15 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016015 CAS-Nummer: 21041-93-0 EINECS: 244-166-4 Merck Index: 14,2442 |