Platin(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
206032-1G 206032-250MG 206032-5G
SIAL206032-1GEA 214 EUR
SIAL206032-1G SIAL206032-250MG SIAL206032-5G
Platin(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)oxid
Formel: O₂Pt
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 11,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011184
CAS-Nummer: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07686