Osmium(IV)oxid (≥83% Os)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
39497.01
39497.03
39497.06
39497.01EA
145
EUR
39497.01
39497.03
39497.06
Osmium(IV)oxid (≥83% Os)
Osmium(IV)oxid
CAS No.: 12036-02-1
Molecular Formula: OsO2
Formula Weight: 222.20
Physical Form: Solid
Density: 11.4
Appearance: Black
Odour: Chlorine-like
MDL No.: MFCD00011150
Formel:
O₂Os Dichte: 11,4 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS-Nummer: 12036-02-1 |