Nickel(II)oxid, schwarz (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickel monoxide, Nickel oxide, Bunsenite
87302.30 87302.A1
87302.30EA 118 EUR
87302.30 87302.A1
Nickel(II)oxid, schwarz (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Nickel(II)oxid
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Formel: NiO
Molekulargewicht: 74.69 g/mol
Schmelzpunkt: 1984 °C
Dichte: 6.67
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512