Nickel(II)oxid, schwarz 76% Ni
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 29.8 EUR
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Nickel(II)oxid, schwarz 76% Ni
Nickel(II)oxid
Formel: NiO
Schmelzpunkt: 1960 °C
Dichte: 6,72 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 13,06540
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)