Nickel(II)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickel monoxide, Nickel oxide, Bunsenite
12359.18 12359.30
12359.18EA 64.4 EUR
12359.18 12359.30
Nickel(II)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Nickel(II)oxid
Purity: 99% CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.67 Melting Point: 1984° Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Formel: NiO
Molekulargewicht: 74.69 g/mol
Schmelzpunkt: 1984 °C
Dichte: 6.67
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512