Cobalt(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
637025-100G
637025-250G
637025-25G
SIAL637025-100GEA
308
EUR
SIAL637025-100G
SIAL637025-250G
SIAL637025-25G
Cobalt(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II,III)oxid
Formel:
Co₃O₄ Schmelzpunkt: 895 °C Dichte: 6.005 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010939 CAS-Nummer: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 Merck Index: 13,02454 |