Cobalt(II,III)oxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 398 EUR
A16121.0B A16121.18 A16121.30
Cobalt(II,III)oxid
Cobalt(II,III)oxid
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formel: Co₃O₄
Schmelzpunkt: 900 °C (dec.)
Dichte: 6.11
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010939
CAS-Nummer: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2429