Nickel(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
400777-25G 400777-5G
SIAL400777-25GEA 155 EUR
SIAL400777-25G SIAL400777-5G
Nickel(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)iodid
Formel: I₂Ni
Schmelzpunkt: 797 °C
Dichte: 5,83 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016264
CAS-Nummer: 13462-90-3
EINECS: 236-666-6
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06594