Nickel(II)iodid, wasserfrei ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
22893.06
22893.14
22893.06EA
63.1
EUR
22893.06
22893.14
Nickel(II)iodid, wasserfrei ≥99,5% (Metall-Basis)
Nickel(II)iodid
Purity: 99.5%
CAS No.: 13462-90-3
Molecular Formula: NiI2
Formula Weight: 312.51
Physical Form: -8 Mesh
Density: 5.834
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016264
Formel:
I₂Ni Schmelzpunkt: 797 °C Dichte: 5,834 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016264 CAS-Nummer: 13462-90-3 EINECS: 236-666-6 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06594 |