Cobalt(II)iodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cobaltous iodide
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.999%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.584
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 515° vac.
Boiling Point: 570° vac.
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Formel:
CoI₂ Molekulargewicht: 312.74 g/mol Siedepunkt: 570 °C (in Vacuum) Schmelzpunkt: 515 °C vac. Dichte: 5.584 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016030 CAS-Nummer: 15238-00-3 EINECS: 239-283-2 Merck Index: 14,2443 |