Cobalt(III)fluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11490.14 11490.22
11490.14EA 98.4 EUR
11490.14 11490.22
Cobalt(III)fluorid ≥99%
Cobalt(III)fluorid
Purity: 99% CAS No.: 10026-18-3 Molecular Formula: CoF3 Formula Weight: 115.93 Physical Form: Powder Density: 3.88 Merck Reference: 14,2430 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00010942
Formel: CoF₃
Schmelzpunkt: 927 °C
Dichte: 3,88
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010942
CAS-Nummer: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2430