Ruthenium(III)chlorid, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ruthenium trichloride
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 156 EUR
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Ruthenium(III)chlorid, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ruthenium(III)chlorid
Formel: Cl₃Ru
Schmelzpunkt: >500 °C (dec.)
Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011208
CAS-Nummer: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08455
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %