Rhodium(III)chlorid Rh 48,6-49,2%, wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
419105000 419100025
ACRO419105000EA 661 EUR
ACRO419105000 ACRO419100025
Rhodium(III)chlorid Rh 48,6-49,2%, wasserfrei
Rhodium(III)chlorid
Formel: Cl₃Rh
Siedepunkt: 717 °C (730 mmHg)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 5.38 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011204
CAS-Nummer: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08355
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules
Assay 48.6 to 49.2 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤0.001 %