Platin(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379840-250MG 379840-1G
SIAL379840-250MGEA 102 EUR
SIAL379840-250MG SIAL379840-1G
Platin(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)chlorid
Formel: Cl₄Pt
Schmelzpunkt: 370 °C
Dichte: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011182
CAS-Nummer: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III