Platin(IV)chlorid ≥99,99% (Metall-Basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43703.03
43703.06
43703.03EA
282
EUR
43703.03
43703.06
Platin(IV)chlorid ≥99,99% (Metall-Basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Platin(IV)chlorid
Purity: 99.99+%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Formel:
Cl₄Pt Schmelzpunkt: 370 °C (Zersetzung) Dichte: 4,303 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011182 CAS-Nummer: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,III |