Platin(IV)chlorid (≥57% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11045.03 11045.06
11045.03EA 203 EUR
11045.03 11045.06
Platin(IV)chlorid (≥57% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Platin(IV)chlorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13454-96-1 Molecular Formula: PtCl4 Formula Weight: 336.90 Physical Form: Crystalline Density: 4.303 Appearance: Brown Odour: Odourless Melting Point: 370° dec. UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011182
Formel: Cl₄Pt
Schmelzpunkt: 370 °C (Zersetzung)
Dichte: 4,303
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011182
CAS-Nummer: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III