Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520632-1G
520632-5G
SIAL520632-1GEA
488
EUR
SIAL520632-1G
SIAL520632-5G
Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Platin(II)chlorid
Formel:
Cl₂Pt Schmelzpunkt: 581 °C Dichte: 6,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011181 CAS-Nummer: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,07687 |